Learn More
DWK Life Sciences Tubo de repuesto Kimble™ Kontes™ para trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Código de producto. 11816271 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
15mL
40mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11816271 15mL cada uno
11864361 40mL 1 PCS
11883722 2mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11816271 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 8853030015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.40€
    70.07€ / paquete de 1
    Ahorro 8.33€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-04-2027
Una gama de tubos de repuesto para trituradoras de tejido Dounce, de 2 a 100 ml.
  • Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Capacidad (métrico) 15mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo para trituradora de tejido
Para utilizar con (equipo) Trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Cantidad Caja de 1 unidades