Learn More
DWK Life Sciences Accesorio para trituradoras de tejido de vidrio Kimble™ Duall™, tubo de molienda
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Mejora la eficiencia de molienda
- Tamaños de tubos de 21 a 25
- Disponible con o sin revestimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo para trituradora de tejido |
| Para utilizar con (aplicación) | Mejora la eficiencia de molienda |
| Incluye | Sin revestimiento de seguridad de plástico |
| Para utilizar con (equipo) | Trituradoras de tejido de vidrio Duall™ |
| Tamaño | 22 |