Description
Operación manual o motorizada
- Construcción completa de vidrio
- El mortero está diseñado para un tapón de caucho de un solo orificio del tamaño adecuado (se vende por separado)
- Puede accionarse por motor a baja velocidad insertando la varilla de metal en el mandril del motor
- El espacio libre entre los morteros y los tubos es de 0,1 a 0,15 mm
Specifications
Specifications
| Holgura (imperial) | 0,004/0,006 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,1 y 0,15mm |
| Diámetro del eje (imperial) | 1,9 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 50mm |
| Capacidad (imperial) | 0,06 oz |
| Capacidad (métrico) | 2mL |
| Material | Vidrio esmerilado |
| Tipo de producto | Trituradora de tejido Tenbroeck |
| Para utilizar con (aplicación) | Operación manual o motorizada |
| Longitud de la mano de mortero (imperial) | 6,2 in |
| Show More |