Learn More
DWK Life Sciences Válvulas rectas Kontes™ con tapón de PTFE y junta tórica en punta, orificio de 0-4 mm; tubo con DE de 9 mm; eje para juntas tóricas de tamaño 010; junta tórica en punta de tamaño 5-105
Código de producto. 11822943
Change view
Click to view available options
temp:
0 a 4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
11822943 0 a 4 mm cada uno
1 options
No se recomienda el uso de un mando de poliacetal para usos por encima de 110 °C.
Código de producto. 11822943 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 8265000004
No se recomienda el uso de un mando de poliacetal para usos por encima de 110 °C.
Para aplicaciones de vacío de hasta 5 x 10-7 torr
Para aplicaciones de vacío de hasta 5 x 10-7 torr
  • Incluye una rosca externa de precisión para un control más preciso
  • Eje no giratorio con sello primario fabricado a partir de una junta tórica Viton™ sobre un asiento cónico
  • Queda completamente abierta en 1-1/2 giros
  • Se usa para sangrado hasta medio giro
  • El eje de PTFE puede usarse de forma continuada a temperaturas de sistema de 230 °C o de forma intermitente a 275 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Actuación Manual
Tamaño del orificio (imperial) De 0 a 0,15 pulgadas
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,35 in
Tamaño del orificio (métrico) 0 a 0,4 cm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 0,9 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de vacío hasta 5 × 10-7 torr
Incluye Junta tórica en punta de 5 a 105, tapón de PTFE
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de junta tórica del eje 010
temp 0 a 4 mm
Tipo Válvula recta