Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Pipeta Pasteur desechable estéril
Descripción
SteriPettes son pipetas Pasteur estériles y desechables.
- Radiación gamma para garantizar la esterilidad
- Cómoda configuración de paquetes múltiples de 250 piezas
- 10 paquetes de tipo desplegable de 25 cada uno
- Disponible en longitudes de 13-2 cm (5-3/4 in) y 23 cm (9 in)
- Parte superior con estrechamiento para tapón de algodón
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E732-80, USP tipo III |
| Diámetro interior (imperial) | Abertura de punta: 0,043 in |
| Diámetro interior (métrico) | Abertura de punta: 0,11 cm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para procedimientos IVF |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Estilo de parte superior | Estrecho |
| Volumen (imperial) | 0,067 oz |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |