Learn More
DWK Life Sciences Válvulas de ángulo recto HI-VAC sin tapón de PTFE y junta tórica en punta Kimble™ Kontes™
Código de producto. 11792225
Change view
Click to view available options
temp:
0 a 12 mm
0 a 4 mm
Tamaño del orificio (imperial):
De 0 a 0,15 pulgadas
De 0 a 0,47 pulgadas
Diámetro exterior del tubo (imperial):
0,3 in
0,62 in
Tamaño de junta tórica del eje:
010
112
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. temp Tamaño del orificio (imperial) Diámetro exterior del tubo (imperial) Tamaño de junta tórica del eje unitSize
11792225 0 a 4 mm De 0 a 0,15 pulgadas 0,3 in 010 1 PCS
11702235 0 a 12 mm De 0 a 0,47 pulgadas 0,62 in 112 cada uno
2 options
No se recomienda el uso de un mando de poliacetal para usos por encima de 110 °C.
Código de producto. 11792225
Marca: DWK Life Sciences 8266100004
No se recomienda el uso de un mando de poliacetal para usos por encima de 110 °C.
Para aplicaciones de vacío de hasta 5 x 10-7 torr
  • Incluye una rosca externa de precisión para un control más preciso
  • Eje no giratorio con sello primario fabricado a partir de una junta tórica de FKM sobre un asiento cónico
  • Queda completamente abierta en 1-1/2 giros
  • Se usa para sangrado hasta medio giro
  • El eje de PTFE puede usarse de forma continuada a temperaturas de sistema de 230 °C o de forma intermitente a 275 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del orificio (imperial) De 0 a 0,15 pulgadas
Diámetro exterior del tubo (imperial) 0,3 in
Tamaño del orificio (métrico) 0 a 0,4 cm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 0,9 cm
Incluye Clavija PTFE
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño de junta tórica del eje 010
temp 0 a 4 mm
Tipo Válvula de ángulo recto