Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Tanques de revelado rectangulares TLC KONTES™ con tapas
Código de producto. 12776728 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Antideslizante
Tapa con cierre
Fondo (imperial):
10,47 in
10,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Fondo (imperial) Tamaño de la unidad
12776728 Tapa con cierre 10,75 in cada uno
12766728 Antideslizante 10,47 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12776728 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4161900000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-04-2027
KIMBLE™ Los tanques de revelado rectangulares™ TLC KONTES con tapas están moldeados de vidrio de cal soda de 90 expansión, conforme a USP los requisitos Tipo III, apoyando el desarrollo de TLC placas de hasta 20 x 20 cm. Suministrados con tapas para cromatografía segura y fiable.
Cubetas de vidrio moldeado para el desarrollo de placas de TLC de cualquier tamaño hasta 20 x 20 cm
  • Tanques rectangulares de revelado de vidrio TLC diseñados para el revelado de TLC placas de hasta 20 x 20 cm
  • Fabricado con vidrio de cal sosa de expansión 90 que cumple con USP los requisitos del Tipo III
  • Moldeado con ladrillos de vidrio resistentes construidos para soportar un uso regular durante muchos años
  • Los laterales despejados permiten una inspección visual sin obstáculos de TLC las placas durante el desarrollo
  • La parte superior del acuario se rectifica plana para coincidir con la tapa; los bordes se biselan para eliminar los bordes afilados
  • La parte inferior se rectifica para proporcionar una superficie plana y nivelada
  • La cresta elevada a lo largo del fondo interior permite el desarrollo simultáneo de dos placas de 20 x 20 cm o cuatro placas de 5 x 20 cm
  • Dimensiones interiores aproximadamente 27 cm de ancho x 7 cm de profundidad x 25 cm de alto
  • Suministrado con tapas para un contención segura durante el desarrollo
  • Disponible con tapa estándar, tapa antideslizante (con perilla para levantar fácilmente y retenedores de PTFE) o tapa de cierre
  • Las tapas están disponibles con agujeros perforados para los tapones #0 para permitir la adición de reactivos sin alterar el ambiente saturado
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa con cierre
Material Vidrio moldeado
Cantidad 1 unidad
Tipo Cubetas de revelado
Admite 20 × 20 cm o cuatro placas de 5 × 20 cm
Forma Rectangulares
Dimensiones (L x An) 10 x 30 cm (4 x 11,75 pulg)
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10,16 cm
Anchura (imperial) 11,75 in
Anchura (métrico) 29,8 cm
Fondo (imperial) 10,75 in
Fondo (métrico) 27,3 cm