Learn More
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™
Código de producto. 13456339
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacidad de columna:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Incluye:
Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna Incluye Tamaño de la unidad
13456339 400 mm 19 mm 110 ml Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm cada uno
11887453 200 mm 15 mm 30 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre 1 PCS
13406349 250 mm 11 mm 20 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
11857453 150 mm 11 mm 10 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre 1 PCS
11897453 250 mm 15 mm 40 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
11807463 500 mm 15 mm 80 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre 1 PCS
11807473 500 mm 19 mm 140 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre 1 PCS
11817473 300 mm 22 mm 110 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
13426349 500 mm 22 mm 190 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
11897463 300 mm 19 mm 80 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
11837473 400 mm 30 mm 250 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
11827473 350 mm 22 mm 130 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
11847473 500 mm 30 mm 300 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
13446339 300 mm 11 mm 20 ml Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm 1 PCS
11817483 700 mm 49 mm 1300 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
13436349 500 mm 41 mm 650 ml Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre cada uno
13466339 300 mm 22 mm 110 ml Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm 1 PCS
13476339 400 mm 22 mm 150 ml Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm cada uno
11847423 300 mm 25 mm 140 ml Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm 1 PCS
13486339 500 mm 25 mm 240 ml Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 13456339 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4205400224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    169.35€ / paquete de 1
    Ahorro 32.65€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-05-2027
KIMBLE™ Las columnas PTFE Tapadas KONTES™ están disponibles con o sin disco sellado de porosidad gruesa para soportar el empaquetado. Un tapón de PTFE controla el caudal. Utiliza lana de vidrio para columnas sin disco fritado. El embalaje no está incluido.
Tapón de llave de paso de PTFE
  • El disco fritado sellado de porosidad gruesa (40 a 60 μm) sostiene el empaquetado
  • Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
  • El tapón de PTFE controla el caudal
  • No se incluye el embalaje
Especificaciones
Tamaño de poro 40-60 μm
Capacidad de columna 110 ml
Longitud (métrico) 400 mm
Material Vidrio
Incluye Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Tipo Columna de cromatografía Gravity
Diámetro interior (métrico) 19 mm