Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™
Código de producto. 11847423
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacidad de columna:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Incluye:
Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
20 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | Incluye | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11847423 | 300 mm | 25 mm | 140 ml | Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm | 1 PCS |
| 11887453 | 200 mm | 15 mm | 30 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | 1 PCS |
| 13406349 | 250 mm | 11 mm | 20 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 11857453 | 150 mm | 11 mm | 10 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | 1 PCS |
| 11897453 | 250 mm | 15 mm | 40 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 11807463 | 500 mm | 15 mm | 80 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | 1 PCS |
| 11807473 | 500 mm | 19 mm | 140 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | 1 PCS |
| 11817473 | 300 mm | 22 mm | 110 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 13426349 | 500 mm | 22 mm | 190 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 11897463 | 300 mm | 19 mm | 80 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 11837473 | 400 mm | 30 mm | 250 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 11827473 | 350 mm | 22 mm | 130 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 11847473 | 500 mm | 30 mm | 300 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 13446339 | 300 mm | 11 mm | 20 ml | Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm | 1 PCS |
| 13456339 | 400 mm | 19 mm | 110 ml | Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm | cada uno |
| 11817483 | 700 mm | 49 mm | 1300 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 13436349 | 500 mm | 41 mm | 650 ml | Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre | cada uno |
| 13466339 | 300 mm | 22 mm | 110 ml | Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm | 1 PCS |
| 13476339 | 400 mm | 22 mm | 150 ml | Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm | cada uno |
| 13486339 | 500 mm | 25 mm | 240 ml | Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm | 1 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11847423
Proveedor
DWK Life Sciences
N.º de proveedor
4205400243
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-05-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tapón de llave de paso de PTFE
- El disco fritado sellado de porosidad gruesa (40 a 60 μm) sostiene el empaquetado
- Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
- El tapón de PTFE controla el caudal
- No se incluye el embalaje
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 40-60 μm |
| Capacidad de columna | 140 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Material | Vidrio |
| Incluye | Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm |
| Tipo | Columna de cromatografía Gravity |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |