Learn More
DWK Life Sciences Manos de mortero Kimble™ Kontes™ para trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Para usar con Dounce (Kontes Trituradoras de tejidos (serie 885300)
- A (Suelto)
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 0,06 oz |
| Capacidad (métrico) | 2mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Tipo de producto | Gran mortero de liquidación, A |
| Para utilizar con (equipo) | Triturador de tejido Dounce |