Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Código de producto. 10794783
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
CTFE/Acero inoxidable
Polipropileno
Incluye:
100 microtubos
Sin microtubos
Sin ADNasa:
No
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Incluye Sin ADNasa unitSize
10794783 0,5 ml Polipropileno 100 microtubos Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos paquete de 100
11898502 1,5 ml CTFE/Acero inoxidable Sin microtubos No cada uno
11888502 0,5 ml CTFE/Acero inoxidable Sin microtubos No cada uno
11872913 1,5 ml Polipropileno 100 microtubos No paquete de 100
11858502 0,5 ml Polipropileno Sin microtubos Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos 100 PCS
10057312 1,5 ml Polipropileno 100 microtubos Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos paquete de 100
11815125 1,5 ml Polipropileno Sin microtubos Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos 100 PCS
11800104 0,5 ml Polipropileno Sin microtubos No 100 PCS
11849923 1,5 ml Polipropileno Sin microtubos No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10794783 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7495200590
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sirve para resuspender sedimentos de ADN y proteínas o triturar tejidos blandos en tubos de microcentrífugas
Desechable Pellet Pestle
  • Elija polipropileno autoclavable o material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos (fabricado bajo M5 .5 [Clase 10.000] condiciones de sala limpia)
  • Disponible con o sin 100 microtubos
  • Los microtubos tienen las mismas propiedades y vienen envasados individualmente para garantizar la pureza
  • Longitud de mano de mortero con punta, 7 cm
Reutilizable Pellet Pestle
  • Cabezal polimérico de CTFE esterilizable en autoclave con eje de acero inoxidable
  • Longitud del mortero con punta: 6 cm (2,5 in) para tamaño de 0,5 ml; 14 cm (5,59 in) para tamaño de 1,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,01 oz
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Material Polipropileno
Tipo de producto Pellet Pestle
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Resuspender sedimentos de ADN y proteína o triturar tejido blando en tubos de microcentrífugas
Longitud (imperial) 2,5 in
Sin ADNasa Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Incluye 100 microtubos
Longitud (métrico) 60mm
Capacidad 0,5 ml