Learn More
DWK Life Sciences Capilares de marcado para TLC Kimble™ Kontes™ Microcaps™
Código de producto. 13075813
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5, 1, 2, 5, 10 μL
100 μl
20 μl
5 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10 μL paquete de 500
13005813 5 μl paquete de 100
13025813 20 μl paquete de 100
13065813 100 μl paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13075813 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7645200000
Para la detección de preadsorbente TLC platos
El kit incluye:
  • Cinco viales dispensadores que contienen 100 micropipetas cada una de 0,5, 1, 2, 5 y 10 μL
  • Conjunto de bombilla
  • Soporte de marcado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Cinco viales dispensadores conteniendo 100 micropipetas cada uno de 0,5, 1, 2, 5 y 10 L;μConjunto de bombillas;  Titular de la mancha
Volumen (métrico) 0,5, 1, 2, 5, 10 μL
Tipo Kit de capilares de marcado para TLC