Learn More
DWK Life Sciences Capilares de marcado para TLC Kimble™ Kontes™ Microcaps™
Código de producto. 13065813
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5, 1, 2, 5, 10 μL
100 μl
20 μl
5 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13065813 100 μl paquete de 100
13005813 5 μl paquete de 100
13025813 20 μl paquete de 100
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10 μL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13065813 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7645000100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Para la detección de preadsorbente TLC platos
Tubos capilares de vidrio con calibre de precisión, cortados según longitudes predeterminadas, de modo que cada tubo capilar contenga un volumen conocido de líquido cuando se cargue.
  • La acción capilar aspira el líquido en el tubo
  • Dispense líquido apretando la perilla
  • No se requieren habilidades especiales ni formación
  • Resultados inmediatos y profesionales
  • Se suministran en paquetes que contienen un conjunto de perilla y un vial dispensador con 100 micropipetas
  • Tolerancia volumétrica: ±1%
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,0410 in
Diámetro exterior (imperial) 0,0555 in
Diámetro interior (métrico) 1,04 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,4 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye 1 conjunto de bombilla y 1 vial dispensador
Longitud (imperial) 4,56 in
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud (métrico) 116 mm
Tipo Microcap