Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Capilares de marcado para TLC Kimble™ Kontes™ Microcaps™
Descripción
Tubos capilares de vidrio con calibre de precisión, cortados según longitudes predeterminadas, de modo que cada tubo capilar contenga un volumen conocido de líquido cuando se cargue.
- La acción capilar aspira el líquido en el tubo
- Dispense líquido apretando la perilla
- No se requieren habilidades especiales ni formación
- Resultados inmediatos y profesionales
- Se suministran en paquetes que contienen un conjunto de perilla y un vial dispensador con 100 micropipetas
- Tolerancia volumétrica: ±1%
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 |
| Diámetro interior (imperial) | 0,0174 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,0355 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,4419 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,9017 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Incluye | 1 conjunto de bombilla y 1 vial dispensador |
| Longitud (imperial) | 1,25 in |
| Tolerancia | ±1% |
| Mostrar más |