Learn More
DWK Life Sciences Viales con cierre de rosca graduados Kimble™ Kontes™ Micro-Vial
Código de producto. 16439665
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Altura (imperial):
2 in
2,44 in
2,87 in
Volumen (métrico):
3 ml
5 mL
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de tapón Altura (imperial) Volumen (métrico) unitSize
16439665 Transparente Tapón de rosca 2,44 in 5 mL paquete de 12
10548413 Transparente Tapón de rosca 2 in 3 ml paquete de 12
16419665 Transparente Tapón de rosca 2,87 in 10 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16439665 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 607025
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de parte superior sólida y revestimiento de caucho blanco con lámina de PTFE
  • Accuform™
  • Vidrio de borosilicato KG-33
  • Paredes de vidrio transparente con grosor adicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/caucho
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 5 mL
Graduado Sí
Altura (imperial) 2,44 in
Estilo de la base Cónico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 12/caja
Altura (métrico) 62 mm