Learn More
DWK Life Sciences Viales con cierre de rosca graduados Kimble™ Kontes™ Micro-Vial
Código de producto. 10548413
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Altura (imperial):
2 in
2,44 in
2,87 in
Volumen (métrico):
3 ml
5 mL
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de tapón Altura (imperial) Volumen (métrico) unitSize
10548413 Transparente Tapón de rosca 2 in 3 ml paquete de 12
16439665 Transparente Tapón de rosca 2,44 in 5 mL paquete de 12
16419665 Transparente Tapón de rosca 2,87 in 10 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10548413 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 607023
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con cierre de parte superior sólida y revestimiento de caucho blanco con lámina de PTFE
  • Accuform™
  • Vidrio de borosilicato KG-33
  • Paredes de vidrio transparente con grosor adicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/caucho
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 3 ml
Graduado Sí
Altura (imperial) 2 in
Estilo de la base Cónico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 12/caja
Altura (métrico) 51 mm