Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KIMAX™ KimCote™ Botella de depósito de boca estrecha de vidrio borosilicato con salida de manguera inferior
Descripción
- KimCote™ recubrimiento de seguridad plástico para mayor protección en caso de rotura
- La salida de la conexión de la manguera de vidrio está fundida en el frasco
- Boca estrecha con tapa de herramientas sellada con tapón de goma
- Punto de marcado en esmalte blanco para facilitar el etiquetado
- Fabricado a partir de vidrio borosilicato de 33 expansión, bajo extractible
- Cumple con USP los requisitos de Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
- Los tamaños de 250 mL y 500 mL aceptan tubos flexibles de 5/16 in I.D. Tubo flexible
- Los tamaños de 1000 mL o más aceptan tubos flexibles de 3/8 de pulgada. I.D.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 7,2 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,65 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 42 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para almacenar y descargar líquidos a través de un manguito de salida inferior |
| Incluye | Salida de manguera inferior |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Número de tapón | 10 |
| Mostrar más |