Learn More
DWK Life Sciences Frascos para centrífuga de altas prestaciones Kimble™ Kontes™ KIMAX™
Descripción
- Pequeña área de fondo para una mejor concentración de material sedimentado
- Con tapón de polipropileno con revestimiento de pulpa/vinilo sin acoplar
- Cierre de rosca: 38-400
- Capacidad: 6,7 oz (200 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Diámetro (imperial) | 2,36 in |
| Material | Polipropileno |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 145 mm |
| Altura (imperial) | 5,7 in |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 38-400 mm |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |