Includes
Complételo con tapones de polipropileno de 45 mm y juntas tóricas de silicona reemplazables para garantizar un sellado a prueba de fugas
Fabricadas de vidrio de borosilicato de Tipo I Clase A
- Fabricado en vidrio borosilicato Tipo I, Clase A, para resistencia química y durabilidad
- Se pueden hibridar múltiples manchas en un solo tubo usando láminas de malla de nailon para separar las membranas (sin incluir láminas de malla de nailon)
- Los volúmenes de la sonda son aproximadamente 5 mL por mancha
- Usa un tubo de 35 I.D. x 300 mm por posición estándar del rotador o dos tubos de 35 I.D. x 150 mm por pinza
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 45 mm |
| Diámetro interior (imperial) | 1,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Estufas microbiológicas de hibridación con rotadores |
| Incluye | Tapón de polipropileno de 45 mm y juntas tóricas de silicona reemplazables |
| Longitud (imperial) | 11,81 in |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Mostrar más |