Learn More
DWK Life Sciences Tuerca de ETFE para columna de cromatografía Kimble™ Kontes™ para tubos de 1/8 pulgadas
Código de producto. 11782304
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11782304 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
1 options
Código de producto. 11782304 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4208210018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.99€
    5.59€ / paquete de 1
    Ahorro 1.40€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Se utilizan tuercas y empalmes de tubos para realizar conexiones entre los tubos y los conectores de cierre de las columnas CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™ y DISPOSAFLEX™ y los conjuntos de filtración ULTRA-WARE™.
  • Tuerca sin brida de ETFE
  • Rosca 1/4-28 para tubos con diámetro externo de 1/8 pulgadas (3,17 mm) y 1,8 mm
  • Se utilizan con los empalmes sin brida de la serie 420822
  • Caja de 10
  • Piezas de repuesto en kit de accesorios estándar ULTRA-WARE™
Especificaciones
Tipo Tuerca
Para utilizar con (equipo) Sistema de tapón de HPLC
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1 caja