Learn More
DWK Life Sciences Indicador de caudal de agua Kimble™ Kontes™ Flow-Watchman™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescrizione
Insértelas en las tuberías de agua para una comprobación instantánea de la continuidad del caudal y el caudal relativo.
La bola de nailon blanca gira por el recorrido circular a una velocidad que aumenta con la velocidad del flujo de agua.
- Visible desde 8 m
- Utilizable con caudales de 100 ml/min a 1 l/min
- Presión máxima, 10 psig
- Entrada y salida cónicas que aceptan conexiones de manguera n.º 1
- Policarbonato transparente
Order Info
Dimensiones: 1 x 8 x 5 cm (Pr. x An. x Al.)
Specifica
Specifica
| Tipo | Flow Indicator |
| Caudal de aire | 100 mL/min. to 1 L/min. |
| Material del envase | Policarbonato |
| Float Material | Nailon |
| Tasa de presión | 10 psig |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 0,5 x 3 x 2 in (1 x 8 x 5 cm) |
| Intervalo de caudal | De 100 a 1 LPM |
| Altura (imperial) | 2 in |
| Altura (métrico) | 5 cm |
| Longitud (imperial) | 0,5 in |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?