Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Código de producto. 17268630 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
1700 mm
Capacidad de columna:
9 ml
18 ml
27 ml
35 ml
53 ml
89 ml
301 mL
Cantidad:
5/caja
Cada uno
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad de columna Cantidad Tamaño de la unidad
17268630 1700 mm 301 mL Cada uno cada uno
11742394 50 mm 9 ml 5/caja 5 PCS
11752394 100 mm 18 ml 5/caja 5 PCS
11722364 200 mm 35 ml 5/caja 5 PCS
11732364 300 mm 53 ml 5/caja 5 PCS
11762394 150 mm 27 ml 5/caja paquete de 5
11742364 500 mm 89 ml 5/caja 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17268630 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204011517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    190.76€ / paquete de 1
    Ahorro 36.24€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Con adaptadores de flujo
  • Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se estirarán bajo presión
  • Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
  • El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
  • Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
  • El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
  • Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Especificaciones
Presión máxima 14,5 psi
Tamaño de poro 20 μm
Capacidad de columna 301 mL
Longitud (métrico) 1700 mm
Material Vidrio borosilicatado tipo I clase A
Material de soporte Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipos de conector Luer Lock macho
Área de corte transversal 1,77cm3
Método de esterilización 2 N de NaOH o etanol al 100 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Cantidad Cada uno
Para utilizar con (aplicación) Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico
Con desactivación terminal Sí
Tipo Columna de cromatografía Economy
Diámetro interior (métrico) 15 mm