Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Código de producto. 11742394
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
1700 mm
Capacidad de columna:
9 ml
18 ml
27 ml
35 ml
53 ml
89 ml
301 mL
Cantidad:
5/caja
Cada uno
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad de columna Cantidad unitSize
11742394 50 mm 9 ml 5/caja 5 PCS
11752394 100 mm 18 ml 5/caja 5 PCS
11722364 200 mm 35 ml 5/caja 5 PCS
11732364 300 mm 53 ml 5/caja 5 PCS
11762394 150 mm 27 ml 5/caja paquete de 5
11742364 500 mm 89 ml 5/caja 5 PCS
17268630 1700 mm 301 mL Cada uno cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11742394 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204001505
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Con adaptadores de flujo
  • Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
  • Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
  • El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
  • Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
  • El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
  • Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Presión máxima 14,5 psi
Tamaño de poro 20 μm
Capacidad de columna 9 ml
Longitud (métrico) 50 mm
Material Vidrio borosilicatado tipo I clase A
Material de soporte Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipos de conector Luer Lock macho
Área de corte transversal 1,77cm3
Método de esterilización 2 N de NaOH o etanol al 100 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Cantidad 5/caja
Para utilizar con (aplicación) Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico
Con desactivación terminal
Tipo Columna de cromatografía Economy
Diámetro interior (métrico) 15 mm