Learn More
DWK Life Sciences Columnas económicas Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Código de producto. 11732354 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Capacidad de columna:
1,5 ml
4 ml
12 ml
19 ml
Cantidad:
1
10
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad de columna Cantidad Tamaño de la unidad
11732354 300 mm 12 ml 10 paquete de 10
15244095 100 mm 4 ml 1 cada uno
12746768 300 mm 12 ml 1 cada uno
12756768 500 mm 19 ml 1 cada uno
11702354 40 mm 1,5 ml 10 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11732354 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204000730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    241.36€ / paquete de 10
    Ahorro 45.64€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Perfectas para su uso con sistemas FPLC™, bombas peristálticas o flujo por gravedad a 15 psi
Utilice columnas con intercambio de iones, afinidad, filtración en gel y medios de interacción hidrófoba.
  • Vidrio de borosilicato duradero
  • Los extremos de la columna esmerilados con precisión forman cierres positivos con tapones por lo que no presentarán fugas ni se “estirarán” bajo presión
  • Tapón de rosca de depósito fácil de retirar no saldrá expulsado bajo presión
  • El depósito acepta embudos y depósitos de vidrio complementarios
  • Conexiones de entrada y salida de polipropileno Luer-Lock
  • El soporte del lecho tiene un disco de polietileno de 20 μm que retiene la mayoría de medios para cromatografía acuosa de baja presión
  • Las columnas aceptan adaptadores de flujo para ajustar la altura del lecho Flex-Column (se piden por separado)
Adaptadores de flujo no disponibles
Especificaciones
Con desactivación terminal Sí
Para utilizar con (aplicación) Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico
Cantidad 10
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Tipo Columna de cromatografía Economy
Presión máxima 14,5 psi
Tamaño de poro 20 μm
Capacidad de columna 12 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio borosilicatado tipo I clase A
Material de soporte Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipos de conector Luer Lock macho
Área de corte transversal 0,39cm3
Método de esterilización 2 N de NaOH o etanol al 100 %