Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Conjuntos de filtración: Matraces con brazo lateral, conexión de manguera n.° 2
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Conjuntos de filtración Kimble Kontes de DWK Life Sciences: matraces con brazo lateral, conexión de manguera n.º 2, tipos de conectores: conexión de manguera n.º 2, vidrio de borosilicato, descripción: matraz de filtración
- Borosilicate glass filtration flask with side arm hose connection
- #2 hose connection designed for 0.25 in. (6mm) ID flexible tubing
- 125mL flask features a No. 5 stopper joint; 1000mL, 2000mL, and 4000mL flasks feature a No. 8 stopper joint
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
- Suitable for analysis of particulate or microbiological contamination
- A second flask should be connected between the filtering flask and the vacuum source to prevent accidental entry of filtrate into the vacuum line or pump
Información de órdenes
No incluye tapón de caucho ni manguera
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Conexión de manguera n.° 2 |
| Tipo de producto | Matraz de filtración |
| Junta cónica estándar | 5 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Joint |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |