Learn More
DWK Life Sciences Componentes de respuesto para el colector de extracción Kontes™ Kimble™
Código de producto. 11803143
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Junta de PTFE
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11803143 Junta de PTFE 25 PCS
1 options
Código de producto. 11803143 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 9538110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    81.60€ / paquete de 25
    Ahorro 20.40€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Para un colector de extracción.
  • Para usar con juegos de colectores SPE Kontes (971000-1047, -3047 o -6047)
  • El instrumental de vidrio y los colectores SPE Kontes están especialmente diseñados para funcionar como sistemas de soporte para discos de extracción en fase sólida de 47 mm y 90 mm de diámetro y ofrecer el mayor nivel posible de recuperaciones de analitos extraídos de muestras de agua potable, aguas superficiales y aguas residuales
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colector de extracción en fase sólida
Tipo Junta de PTFE
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño del filtro (imperial) 1,85 in
Tamaño del filtro (métrico) 4,7 cm
Longitud (métrico) 47 mm