Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Dounce
Código de producto. 10749155
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
0,03 oz, 1 mL
0,23 oz, 7 mL
0,5 oz, 15 mL
0,5 ml
2 ml
3,3 oz, 100 ml
40 ml
Holgura (imperial):
0,0005/0,0025 pulg
0,0005/0,0055 pulg
0,0008/0,0022 pulg
0,001/0,003 pulg
Longitud (imperial):
1,4 in
2,3 in
3,4 in
4,9 in
6,1 in
8,4 in
9,1 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Holgura (imperial) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
10749155 0,23 oz, 7 mL 0,0008/0,0022 pulg 4,9 in cada uno
13495469 2 ml 0,0005/0,0025 pulg 2,3 in cada uno
11893133 3,3 oz, 100 ml 0,0005/0,0055 pulg 9,1 in cada uno
10145564 0,5 oz, 15 mL 0,001/0,003 pulg 6,1 in 1 PCS
11868512 40 ml 0,001/0,003 pulg 8,4 in 1 PCS
10506645 0,5 ml 0,0005/0,0025 pulg 1,4 in 1 PCS
13406419 0,03 oz, 1 mL 0,0005/0,0025 pulg 3,4 in 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10749155 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 8853000007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.20€
    152.11€ / paquete de 1
    Ahorro 125.09€
    45% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Diseñado para trabajo celular en el que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización
Construcción completa de vidrio
Información de órdenes
Los artículos se venden uno por caja. Se suministra con dos manos de mortero: grande (para la reducción de muestras inicial) y pequeña (para formar el homogeneizado final)
Especificaciones
Holgura (imperial) 0,0008/0,0022 pulg
Holgura (métrico) Entre 0,071 y 0,11mm
Capacidad (imperial) 0,23 oz
Capacidad (métrico) 7mL
Material Vidrio
Tipo de producto Molinillo de papel Dounce
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para trabajo celular en el que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización
Longitud (imperial) 4,9 in
Longitud (métrico) 125mm
Capacidad 0,23 oz, 7 mL