Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Tanques cilíndricos TLC de revelado KONTES™
Product Code. 13055803 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Placas de 10 × 20 cm
Placas de 5 × 20 cm
Material del cierre:
Vidrio
Admite:
10 × 5 cm (Al × DI) Placa
Material:
Vidrio de borosilicato
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Material del cierre Admite Material Unit Size
13055803 Placas de 10 × 20 cm Vidrio 10 × 5 cm (Al × DI) Placa Vidrio de borosilicato cada uno
13045803 Placas de 5 × 20 cm Vidrio 10 × 5 cm (Al × DI) Placa Vidrio de borosilicato cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13055803 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 4161701020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    209.27€ / paquete de 1
    Ahorro 39.73€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-05-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
KIMBLE™ Los tanques cilíndricos TLC de revelado KONTES™ son tanques cilíndricos de vidrio borosilicato para desarrollar placas de 1 x 3 in a 10 x 20 cm. Proporcionan la máxima saturación en fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente e incluyen una tapa de polietileno o vidrio.
  • Tanques cilíndricos de vidrio para el desarrollo de placas de 1 x 3 in hasta placas de 10 x 20 cm
  • Proporciona la máxima saturación en fase de vapor con la cantidad mínima de disolvente
  • Tapa de polietileno o vidrio incluida
  • Fabricado a partir de vidrio borosilicato de baja extracción y expansión 33, conforme a USP los requisitos de los Tipos I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Specifications
Material del cierre Vidrio
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 1 unidad
Tipo Tanque de desarrollo de TLC cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente
Para utilizar con (equipo) Placas de 10 × 20 cm
Admite 10 × 5 cm (Al × DI) Placa
Forma Cilíndrico