Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Cromatografía cilíndrica TLC Tanques de desarrollo
Código de producto. 13045803
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Placas de 10 × 20 cm
Placas de 5 × 20 cm
Material del cierre:
Vidrio
Admite:
10 × 5 cm (Al × DI) Placa
Material:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material del cierre Admite Material unitSize
13045803 Placas de 5 × 20 cm Vidrio 10 × 5 cm (Al × DI) Placa Vidrio cada uno
13055803 Placas de 10 × 20 cm Vidrio 10 × 5 cm (Al × DI) Placa Vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13045803 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4161700520
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipientes cilíndricos de vidrio para el revelado de placas de 1 x 3 in a 10 x 20 cm.
  • Estas cubetas proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente
  • Tapa de polietileno o vidrio incluida
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Vidrio
Material Vidrio
Tipo Tanque de desarrollo de TLC cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente
Para utilizar con (equipo) Placas de 5 × 20 cm
Admite 10 × 5 cm (Al × DI) Placa
Forma Cilíndrico