Learn More
DWK Life Sciences Columnas Kontes™ Chromaflex™
Description
Includes
Cilindro de vidrio, dos conectores de cierre de PTFE con soportes de lecho de piolietileno de una porosidad de 20 μm, un tubo de PTFE de 1,5 m (5 pies) (modelo de tubo con DE de 0,15 mm [1/16 pulgadas] para columnas con DI de 1 cm de DI, modelo con DE de 3,17 mm [1/8 pulgadas] para columnas con DI de 2,5 y 4,8 cm), dos tuercas para tubos sin rebordes y dos empalmes sin rebordes
Ideal para cromatografía de media presión con fases móviles acuosas
- De rosca
- Cuentan con juntas tóricas blindadas con PTFE y conectores de cierre
- La capa de PTFE envuelve la junta tórica para conseguir un junta resistente a disolventes y libre de fugas
- Los disolventes sólo entran en contacto con las superficies de PTFE y vidrio de borosilicato
Specifications
Specifications
| Presión máxima | 75,41 psi |
| Tamaño de poro | 20 μm |
| Capacidad de columna | 147 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado tipo I clase A |
| Material de soporte | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipos de conector | Accesorio sin brida de 1/4-28 |
| Incluye | Dos accesorios de extremo de PTFE con soportes de lecho de polietileno de porosidad de 20 m, 5 pies. Tubo de PTFE, 2 tuercas de tubo sin brida y 2 férulas sin brida |
| Método de esterilización | Óxido de etileno, 2N NaOH o 100 % de etanol |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 50 °C |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.