Learn More
DWK Life Sciences Matraces para el contenido de humedad de antibióticos Kimble™ Kontes™
Código de producto. 11858891
Change view
Click to view available options
:
Matraz para el contenido de humedad de antibióticos; 2,2 ml
Código de producto.
11858891 Matraz para el contenido de humedad de antibióticos; 2,2 ml
1 options
Código de producto. 11858891 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 8817000000
Para determinar la pérdida de humedad en el secado de comprimidos, pastillas o cápsulas
La muestra se pesa, se transfiere al matraz y se coloca en una estufa de vacío. El secado se realiza en la estufa a una temperatura de 60 °C y una presión de 5 mm o menos de mercurio durante tres horas. A continuación, se calcula el porcentaje de pérdida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,2 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la pérdida de humedad en el secado de comprimidos, pastillas o cápsulas
Junta cónica estándar 10/10
Forma del fondo Plano