Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ All-Glass Potter-Elvehjem
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- Construcción completa de vidrio
- El espacio libre entre las manos de mortero y los tubos es de 0,10 a 0,15 mm (de 0,004 a 0,006 in).
- Los componentes de repuesto están disponibles y son completamente intercambiables
Specifications
Specifications
| Holgura (imperial) | 0,004/0,006 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,00015 y 0,0002mm |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 8mm |
| Capacidad (imperial) | 0,27 oz |
| Capacidad (métrico) | 8mL |
| Material | Vidrio esmerilado |
| Tipo de producto | Trituradora de tejido |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para el accionamiento de motor con adaptador de agitación 788000 |
| Para utilizar con (equipo) | Trituradores de tejidos All-Glass Potter-Elvehjem |
| Show More |