Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato de rosca Kimble N-51: sin tapones
Código de producto. 31781797
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 3456
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
31781797 4 ml paquete de 3456
11888492 4 ml paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31781797 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 609101
Vidrio Kimax N-51A con bajos extraíbles
  • Viales de muestras de vidrio de borosilicato sin tapones
Compliance
El vidrio Kimax N-51A cumple con los requisitos de ASTM de Tipo 1, Clase B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 ml
Para utilizar con (aplicación) Para uso general
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr
Línea de productos Kimble
Volumen total (métrico) 4 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón GPI 13-425
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Vial