Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Viales de muestra de vidrio de borosilicato N-51A con rosca: Con tapas fenólicas negras cerradas sin unir y con revestimiento de goma
Código de producto. 12743067
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
Altura (métrico):
35 mm
45 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 576
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
12743067 2 ml 35 mm 12 mm paquete de 576
12733067 4 ml 45 mm 15 mm paquete de 576
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12743067 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 60910L12
Vidrio Kimax N-51A con bajos extraíbles
  • Viales de muestras de vidrio de borosilicato con tapones
  • Los tapones no están acoplados
Compliance
El vidrio Kimax N-51A cumple con los requisitos de ASTM de Tipo 1, Clase B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación B
Material (revestimiento) Caucho
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Para uso general
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I
Altura (métrico) 35 mm