Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Microfrascos cilíndricos serializados/certificados
Código de producto. 11838492
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11838492 1 ml paquete de 6
11878492 5 ml paquete de 6
11868492 25 ml paquete de 6
11858492 2 ml paquete de 6
11848492 10 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11838492 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 28017A1
Calibrado para contener
Calibrado para contener
  • Marcadas de forma permanente con número de serie individual
  • Calibrado y certificado individualmente contra equipos cuya calibración es trazable a NIST™
  • Cuerpo cilíndrico para mejorar la mezcla y el drenaje
  • Más fácil de retirar muestras mediante pipetas
  • La base amplia proporciona estabilidad
  • Punto de marca
  • Tapón de vidrio de suelo
  • Los tamaños de 1 y 2 ml se suministran con un tapón estándar de disminución gradual 8; Tamaño de 10 ml con reducción gradual estándar 9
tapón
Compliance
Diseñados a partir de los requisitos de ASTM™ E 237, Clase A serializado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Material del cierre Vidrio
Capacidad (métrico) 1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 3,7 in
Altura (métrico) 9,4 cm
Tolerancia ± 0,01 ml
Graduated Sí
Tamaño del tapón 8