Learn More
DWK Life Sciences Frasco de picnómetro Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 12737567 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Altura (métrico):
175mm
186mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12737567 50 ml 186mm cada uno
12727567 25 ml 175mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12737567 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 15123N50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    247.38€ / paquete de 1
    Ahorro 40.62€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Diseñado para medir y comparar las densidades o gravedades específicas de líquidos y sólidos. Este picnómetro lleno de alcohol sin mercurio se suministra con un termómetro cónico estándar 10/18 con un rango de 14 a 38 °C en 0,2° incrementos.
  • El termómetro se vuelve a probar para comprobar su precisión dentro de ±0,2 grados C
  • La tapa del tubo lateral cónico estándar de 5/12 tiene un pequeño respiradero cerca de la parte superior
  • El cuerpo es cónico para una estabilidad máxima
  • La capacidad está dentro del 10 por ciento del valor nominal que se muestra en el matraz.
  • Cada cuerpo de matraz está numerado para su identificación
Especificaciones
Tipo Pycnometer
Capacidad (métrico) 50 ml
Altura (métrico) 186mm
Material Borosilicate Glass
Tipo de producto Frasco de picnómetro