Learn More
DWK Life Sciences Embudo con revestimiento de plástico KIMAX™ KimCote™
Código de producto. 11777979
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11777979 2000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11777979
Marca: DWK Life Sciences KC29048T2000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Embudo con forma de pera con tapón de vidrio esmerilado y esterilizable en autoclave con tapón de llave de paso de PTFE
  • Large I.D. eliminates necessity of emptying
  • Stem length: 60mm
  • Capacity: 2000mL
  • Stopcock: 6
  • Stopper: 38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Plastic-coated Glass
Tipo de producto Embudo