Learn More
DWK Life Sciences Matraces volumétricos de Clase A de vidrio KIMAX™ RAY-SORB™ de alta resistencia con tapones de vidrio
Descripción
- La boca ancha facilita el acceso a la pipeta
- Las paredes pesadas y uniformes proporcionan una excelente resistencia, durabilidad y seguridad
- Marcas grandes, permanentes y fáciles de leer
- Fondos interiores planos para la agitación con barras de agitación estándar
- Graduados para tolerancias volumétricas de clase A
- Calibrados «para contener»“”
- Los tamaños de 5 a 250 ml se han calibrado para cumplir con ASTM™ E288
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Vidrio |
| Color | Rojo |
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Altura (imperial) | 8.77 pulg |
| Altura (métrico) | 22.3 cm |
| Tolerancia | ± 0.2 ml |
| Mouth Style | Ancha |
| Forma del fondo | Plano |
| Tamaño del tapón | 19 |