Learn More
DWK Life Sciences™ Tubos de fermentación graduados Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 15373152 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15373152 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15373152 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 461625
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Tubo de graduación vertical
Tubo de graduación vertical
  • Las graduaciones de esmalte cerámico blanco comienzan en 0,3 ml
  • Tubo vertical D.E. x L: 13 x 100 mm
  • Aprox. D.E. del bulbo: 30 mm
Especificaciones
Tipo Tubo de fermentación
Capacidad (métrico) 5 mL
Cantidad Caja de 1 unidades