Learn More
DWK Life Sciences Matraces Kimble™ KIMAX™ con conector de manguera de liberación rápida
Descripción
Allow safe attachment of 0.25 in. I.D. (6mm) tubing
- Los tubos permanecen acoplados de forma permanente a la manguera dentada y el extremo opuesto se acopla al tubo del matraz con cierre de rosca positivo
- El posicionamiento correcto del conector proporciona una mayor estabilidad de los matraces ya que los tubos en ángulo hacia abajo tienen menos tendencia a inclinar el matraz
- Graduados con escala de volumen aproximada en esmalte cerámico blanco duradero
- Los tapones y los tubos se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1406, Tipo II, Clase 2 |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,26 in |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Intervalo de graduación | De 50 a 250 ml |
| Graduaciones | 25 ml |
| Altura (imperial) | 6,4 in |
| Altura (métrico) | 16.3 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 8.3 cm |
| Tamaño del tapón | 6 |