Learn More
DWK Life Sciences Matraces Erlenmeyer Kimble™ KIMAX™ con tapones de rosca
Código de producto. 11787979
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
4 PCS
6 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11787979 250 ml 6 PCS
11797979 500 ml 6 PCS
11707989 1000 ml 4 PCS
11717989 2000 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11787979 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor KC26720250
Includes
Tapones y anillos de vertido de color azul
Revestimiento de plástico para mayor seguridad
  • Revestimiento de plástico KimCote™
  • Aperturas grandes y cierres de rosca GL 45 para un fácil acceso y sellado hermético
  • Se incluyen tapones azules y anillos de vertido transparentes
  • Las áreas de rotulación y escalas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Descripción Graduaciones de escala métrica inversa
Diámetro exterior (imperial) 3,18 in
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Intervalo de graduación De 10 a 250 ml
Altura (imperial) 4,92 in
Altura (métrico) 12,5 cm
Incluye Anillos de vertido transparentes
Superficie de escritura Marcado con esmalte cerámico blanco
Tipo de tapón Rosca
Diámetro exterior (métrico) 81 mm