Learn More
DWK Life Sciences™ Receptor de destilación de humedad Kimble™ KIMAX™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Trampa Dean-Stark modificada calibrada para contener con juntas cónicas estándar 24/40 y un puente de brazo lateral para igualar la presión
- Receptor de 10 ml graduado de 0 a 1 ml en divisiones de 0,1 ml ±0,05 ml y de 1 a 10 ml en divisiones de 0,2 ml ±0,1 ml
- Escala blanca duradera
- Diseñado a partir de ASTM™ E 123-92, Estilo A
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Dos salidas de brazo |
| Para utilizar con (aplicación) | Química sintética para la recogida de agua (u otro líquido) de un reactor |
| Tipo | Receptor de humedad de destilación |
| Capacidad | 0,33 oz, 10 ml |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E123 |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Condensador de reflujo |
| Junta cónica estándar | 24/40 |
| Capacidad (imperial) | 0,33 oz |