Learn More
DWK Life Sciences Matraz de casia de clase A Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11813173
Change view
Click to view available options
Std. Tapón cónico, No.13; 100 a 110 ml
Código de producto.
11813173 Std. Tapón cónico, No.13; 100 a 110 ml
1 options
Código de producto. 11813173 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 28066110
Calibrados para contener
Calibrados para contener
  • Método oficial de la Farmacopea Estadounidense para analizar cinamaldehído y extractos de casia, canela y clavo
  • Determinan la cantidad de constituyentes sin saturar en aceite de paja o aceites de lavado similares mediante el método de sulfonación
  • Tolerancia: ±0,08 ml
  • Capacidad: 100 a 110 ml en divisiones de 0,1 ml
  • Con tapón cónico estándar 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Capacidad (métrico) 110 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 10,23 in
Altura (métrico) 26 cm
Tolerancia ±0,08 ml
Graduated Sí
Tamaño del tapón 13