Learn More
DWK Life Sciences Tubos de cultivo con rosca de fondo plano Kimble™
Descripción
Sin tapones
- Vidrio de borosilicato
- Bandejas envueltas al vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase B |
| Capacidad (métrico) | 8 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con | Para el cultivo de tejidos y química clínica |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | Bandeja envuelta al vacío |
| Tamaño de rosca | 13-415 |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |