Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Pipetas Pasteur desechables de gran volumen
Código de producto. 12897810
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12897810 4 ml paquete de 800
1 options
Código de producto. 12897810 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 63DP1005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-05-2027
La económica pipeta de vidrio flint es valiosa para alinear muestras para el autoanálisis
  • Manetes de transferencia simple de 4 mL
  • Diseñado para su uso con API el Sistema Analytab
  • Útil en todos los tipos de pruebas de diagnóstico entérico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo III
Descripción Longitud del cuerpo: 8,89 cm; 3,5 pulg
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud de la punta (imperial) 2,25 in
Longitud de la punta (métrico) 5,71 cm
Volumen (imperial) 0,135 oz
Color Transparente
Volumen (métrico) 4 ml
Longitud (métrico) 14,6 cm
Tipo Pipeta Pasteur de gran capacidad
Desechables Uso limitado
Para utilizar con (equipo) API Sistema Analytab