Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca sin tapones Kimble™ Clear
Código de producto. 11842983
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño del tapón unitSize
11842983 2 ml 15 mm 13-425 200 PCS
11822993 20 ml 28 mm 24-400 paquete de 200
11882983 6 ml 19 mm 15-425 paquete de 200
11832993 25 ml 28 mm 24-400 paquete de 200
11842993 40 ml 28 mm 24-400 paquete de 200
11862983 4 ml 17 mm 15-425 paquete de 200
11822983 1,8 mL 12 mm 8-425 paquete de 200
11852983 4 ml 15 mm 13-425 200 PCS
11812993 24 ml 23 mm 20-400 paquete de 200
11892983 12 ml 19 mm 15-425 paquete de 200
11802993 16 ml 21 mm 18-400 paquete de 200
11832983 2 ml 12 mm 8-425 paquete de 200
11872983 8 ml 17 mm 15-425 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11842983 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 608121528
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 2 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Tamaño del tapón 13-425
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 28 mm