Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE sin acoplar Kimble™ Clear
Código de producto. 11852993
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Altura (métrico):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
8-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño del tapón unitSize
11852993 4 ml 45 mm 15 mm 13-425 paquete de 200
11872993 2 ml 32 mm 12 mm 8-425 paquete de 200
11892993 12 ml 65 mm 19 mm 15-425 paquete de 200
11882993 8 ml 60 mm 17 mm 15-425 paquete de 200
11803003 16 ml 70 mm 21 mm 18-400 paquete de 200
11813003 24 ml 85 mm 23 mm 20-400 paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11852993 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 60812B1
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada sin acoplar
  • Fabricados con vidrio borosilicatado de dilatación 33 transparente
  • Los tapones incluyen revestimientos de caucho blanco/PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Clasificación A
Material (revestimiento) PTFE/caucho
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 13-425
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I
Altura (métrico) 45 mm