Learn More
DWK Life Sciences Homogeneizador de microtejidos de sistema cerrado Kimble™ BioMasherII™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Garantice la eficacia del triturado de muestras mediante la minimización de la exposición potencial a materiales peligrosos
- Tubo de polipropileno transparente
- Maja de poliacetal con protector de eje moldeado
- Superficie abrasiva (punta maja y área de tubo interior)
- Disponibles en versiones estériles y no estériles
- Capacidad: 1,5 ml
Para tejidos y órganos de animales, materiales de plantas, insectos, ADN, ARN, proteínas, enzimas y levaduras
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,05 oz |
| Para utilizar con (aplicación) | Para tejidos y órganos de animales, materiales de plantas, insectos, ADN, ARN, proteínas, enzimas y levaduras |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Transparente |
| Incluye | Tubo de PP, mortero de POM |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Envase | Embalaje individual |
| Esterilidad | Estéril |