Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansion Borosilicate Glass Melting Point Capillaries with Smaller I.D.
Código de producto. 11873063
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
90 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) unitSize
11873063 100 mm paquete de 20
11883063 90 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11873063 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 3450299
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vidrio de borosilicato de dilatación 51
  • D.I.: Entre 0,8 y 1,1mm
  • 100 capilares por vial
Compliance
Cumpla con la farmacopea estadounidense XXI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Grosor de la pared (métrico) 0,25 mm
Tipo de producto Tubo capilar de punto de fusión
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438
Diámetro interior (métrico) Entre 0,8 y 1,1 mm
Longitud del tubo (imperial) 3,93 in
Longitud del tubo (métrico) 100 mm