Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Capilares de punto de fusión de vidrio borosilicato de expansión
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- DE: Entre 1,5 y 1,8mm
- 100 capilares por vial
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,25 mm |
| Tipo de producto | Tubo capilar de punto de fusión |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 |
| Diámetro exterior (métrico) | Entre 1,5 y 1,8 mm |
| Longitud del tubo (imperial) | 3,54 in |
| Longitud del tubo (métrico) | 90 mm |